Print…
(1S,2R)-2-[N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)amino]-1-phenyl-1-propanol ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (1S,2R)-N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)norephedrine, (1S,2R)-2-[N-Benzyl-N-(2,4,6-trimethylbenzenesulphonyl)amino]-1-phenyl-1-propanol
B2104-1G B2104-5G
TCIAB2104-1GEA 79 EUR
TCIAB2104-1G TCIAB2104-5G
(1S,2R)-2-[N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)amino]-1-phenyl-1-propanol ≥98.0% (por HPLC)
(1S,2R)-2-[N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)amino]-1-phenyl-1-propanol
Fórmula: C₂₅H₂₉NO₃S
Número MDL : MFCD02093447
Número CAS: 187324-64-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C