Print…
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)hydratropic Acid, 2-(4-(Bromomethyl)phenyl)propanoic acid
B2101-25G B2101-5G
TCIAB2101-25GEA 55 EUR
TCIAB2101-25G TCIAB2101-5G
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO₂
Número MDL : MFCD02093445
Número CAS: 111128-12-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 131.0 deg-C