Print…
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4,4-Bis(chloromethyl)-1,1-biphenyl, 4,4'-Bis(chloromethyl)-1,1-biphenyl
B2099-25G B2099-500G
TCIAB2099-25GEA 16 EUR
TCIAB2099-25G TCIAB2099-500G
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl ≥95.0% (por GC)
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl
Fórmula: C₁₄H₁₂Cl₂
Ponto de ebulição: 184°C
Número MDL : MFCD00674019
Número CAS: 1667-10-3
EINECS: 216-784-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C