Trihexyl borate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B2094-25G
B2094-5G
TCIAB2094-25GEA
74
EUR
TCIAB2094-25G
TCIAB2094-5G
Trihexyl borate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Trihexyl borate
Fórmula:
C₁₈H₃₉BO₃ Ponto de ebulição: 311°C Ponto de Inflamação: 149°C |
Número MDL :
MFCD00027295 Número CAS: 5337-36-0 EINECS: 226-262-8 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |