Print…
Methyl-3,5-dibenzyloxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,5-Bis(benzyloxy)benzoic Acid Methyl Ester, 3,5-Dibenzyloxybenzoic Acid Methyl Ester
B2092-25G B2092-5G
TCIAB2092-25GEA 243 EUR
TCIAB2092-25G TCIAB2092-5G
Methyl-3,5-dibenzyloxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3,5-dibenzyloxybenzoate
Fórmula: C₂₂H₂₀O₄
Número MDL : MFCD00157205
Número CAS: 58605-10-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bdcd198198f4e4d9c85120a09b54537a5fff7e4&vid=11272d7e365359391050d8c502e2c24f2fe3028b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C