Print…
Methyl decanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
MQ300
W505501-100G W505501-1KG W505501-SAMPLE
SIALW505501-100GEA 93.3 EUR
SIALW505501-100G SIALW505501-1KG SIALW505501-SAMPLE
Methyl decanoate, Sigma-Aldrich®
Methyl decanoate
Fórmula: C₁₁H₂₂O₂
Peso Molecular: 186.29 g/mol
Ponto de ebulição: 224
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 0.8724 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 94
Número MDL : MFCD00009580
Número CAS: 110-42-9
EINECS: 203-766-6