Print…
Diethyl (5-bromopentyl)malonate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (5-Bromopentyl)malonic Acid Diethyl Ester
B2083-25G B2083-5G
TCIAB2083-25GEA 256 EUR
TCIAB2083-25G TCIAB2083-5G
Diethyl (5-bromopentyl)malonate ≥97.0% (por GC)
Diethyl (5-bromopentyl)malonate
Fórmula: C₁₂H₂₁BrO₄
Ponto de ebulição: 161°C
Número MDL : MFCD00048565
Número CAS: 1906-95-2
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %