Print…
Methyl decanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
299030-100G 299030-2.5G
SIAL299030-100GEA 154 EUR
SIAL299030-100G SIAL299030-2.5G
Methyl decanoate, Sigma-Aldrich®
Methyl decanoate
Fórmula: C₁₁H₂₂O₂
Ponto de ebulição: 224 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 0,8724 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 94 °C
Número MDL : MFCD00009580
Número CAS: 110-42-9
EINECS: 203-766-6