Print…
Allyl benzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Benzoic acid Allyl Ester, Benzoic Acid Allyl Ester, Allyl Benzoate
B2041-25G B2041-250G
TCIAB2041-25GEA 52 EUR
TCIAB2041-25G TCIAB2041-250G
Allyl benzoate ≥98.0% (por GC)
Allyl benzoate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Peso Molecular: 162.19 g/mol
Ponto de ebulição: 242°C
Número MDL : MFCD00026104
Número CAS: 583-04-0
EINECS: 209-494-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %