Print…
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,2-Dimethylolbutyric Acid
B2038-25G B2038-500G
TCIAB2038-25GEA 16 EUR
TCIAB2038-25G TCIAB2038-500G
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid
Fórmula: C₆H₁₂O₄
Número MDL : MFCD00190088
Número CAS: 10097-02-6
EINECS: 424-090-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 110.0 to 118.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity