Print…
[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,4-Butylenebis(diphenylphosphine)palladium dichloride, Dichloro[1,4-bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II)
B2031-1G B2031-5G
TCIAB2031-1GEA 110 EUR
TCIAB2031-1G TCIAB2031-5G
[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride ≥96.0% (por análise titulométrica)
[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride
Fórmula: C₂₈H₂₈Cl₂P₂Pd
Peso Molecular: 603.80 g/mol
Número MDL : MFCD02093437
Número CAS: 29964-62-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %