Print…
2,2-Bis(4-allyloxy-3,5-dibromophenyl)propane ≥99.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2021-25G B2021-500G
TCIAB2021-25GEA 16 EUR
TCIAB2021-25G TCIAB2021-500G
2,2-Bis(4-allyloxy-3,5-dibromophenyl)propane ≥99.0% (por HPLC)
2,2-Bis(4-allyloxy-3,5-dibromophenyl)propane
Fórmula: C₂₁H₂₀Br₄O₂
Número MDL : MFCD00086863
Número CAS: 25327-89-3
EINECS: 246-850-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency