Print…
Ethyl-2-benzylacetoacetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 2-benzyl-3-oxobutanoate, 2-Benzylacetoacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Acetyl-3-phenylpropionate, 2-Acetyl-3-phenylpropionic Acid Ethyl Ester
B2008-25G B2008-5G
TCIAB2008-25GEA 153 EUR
TCIAB2008-25G TCIAB2008-5G
Ethyl-2-benzylacetoacetate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-2-benzylacetoacetate
Fórmula: C₁₃H₁₆O₃
Ponto de ebulição: 284°C
Número MDL : MFCD00009156
Número CAS: 620-79-1
EINECS: 210-651-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %