Print…
4-(2-Bromoethyl)benzenesulphonic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
B2006-1G B2006-5G
TCIAB2006-1GEA 157 EUR
TCIAB2006-1G TCIAB2006-5G
4-(2-Bromoethyl)benzenesulphonic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
4-(2-Bromoethyl)benzenesulphonic acid
Fórmula: C₈H₉BrO₃S
Peso Molecular: 265.12 g/mol
Número MDL : MFCD01861279
Número CAS: 54322-31-5
EINECS: 259-094-9
UN: 2585
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Water max. 8.0 %