Print…
sec-Butyl methyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B1985-25ML B1985-5ML
TCIAB1985-25MLEA 175 EUR
TCIAB1985-25ML TCIAB1985-5ML
sec-Butyl methyl ether ≥98.0% (por GC)
sec-Butyl methyl ether
Fórmula: C₅H₁₂O
Peso Molecular: 88.15 g/mol
Ponto de ebulição: 59°C
Ponto de Inflamação: –30°C
Número MDL : MFCD00190205
Número CAS: 6795-87-5
UN: 3271
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %