Print…
1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: tert-Butyl 1H-1,2,4-triazole-1-carboxylate, 1-Boc-1,2,4-triazole
B1969-25G B1969-5G
TCIAB1969-25GEA 322 EUR
TCIAB1969-25G TCIAB1969-5G
1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole ≥97.0% (por GC)
1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole
Fórmula: C₇H₁₁N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042665
Número CAS: 41864-24-8
EINECS: 255-570-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C