Print…
9-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1967-1G B1967-5G
TCIAB1967-1GEA 61 EUR
TCIAB1967-1G TCIAB1967-5G
9-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
9-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)-9H-carbazole
Fórmula: C₁₉H₁₄N₄
Número MDL : MFCD00216631
Número CAS: 124337-34-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 193.0 deg-C