Print…
1,6-Bis(diphenylphosphino)hexane ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Hexamethylenebis(diphenylphosphine)
B1959-1G B1959-5G
TCIAB1959-1GEA 25 EUR
TCIAB1959-1G TCIAB1959-5G
1,6-Bis(diphenylphosphino)hexane ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
1,6-Bis(diphenylphosphino)hexane
Fórmula: C₃₀H₃₂P₂
Peso Molecular: 454.53 g/mol
Número MDL : MFCD00003053
Número CAS: 19845-69-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C