Print…
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: [(1,3-Benzothiazol-2-yl)sulphanyl]acetic acid, 2-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)acetic acid
B1941-25G B1941-500G
TCIAB1941-25GEA 17 EUR
TCIAB1941-25G TCIAB1941-500G
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
Fórmula: C₉H₇NO₂S₂
Número MDL : MFCD00227391
Número CAS: 6295-57-4
EINECS: 228-565-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity