Print…
3-Benzylthiazolium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Benzylthiazol-3-ium bromide
B1939-25G B1939-5G
TCIAB1939-25GEA 318 EUR
TCIAB1939-25G TCIAB1939-5G
3-Benzylthiazolium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Benzylthiazolium bromide
Fórmula: C₁₀H₁₀BrNS
Peso Molecular: 256.16 g/mol
Número MDL : MFCD01631293
Número CAS: 75066-50-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C