Print…
4-Butylcyclohexanol (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Butylcyclohexanol
B1930-25G B1930-5G
TCIAB1930-25GEA 364 EUR
TCIAB1930-25G TCIAB1930-5G
4-Butylcyclohexanol (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
4-Butylcyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Fórmula: C₁₀H₂₀O
Peso Molecular: 156.27 g/mol
Ponto de ebulição: 122°C
Número MDL : MFCD01321147
Número CAS: 70568-60-4
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)