Print…
9-(Bromomethyl)acridine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) para rotulagem HPLC
Fornecedor: TCI
Atenção
B1926-1G B1926-5G
TCIAB1926-1GEA 122 EUR
TCIAB1926-1G TCIAB1926-5G
9-(Bromomethyl)acridine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) para rotulagem HPLC
9-(Bromomethyl)acridine
Fórmula: C₁₄H₁₀BrN
Peso Molecular: 272.15 g/mol
Ponto de Fusão: 165°C
Número MDL : MFCD01321146
Número CAS: 1556-34-9
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %