Print…
4-Octadecyloxybiphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Stearyloxybiphenyl, Biphenyl-4-yl Octadecyl Ether, Biphenyl-4-yl Stearyl Ether
B1924-25G B1924-5G
TCIAB1924-25GEA 119 EUR
TCIAB1924-25G TCIAB1924-5G
4-Octadecyloxybiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Octadecyloxybiphenyl
Fórmula: C₃₀H₄₆O
Peso Molecular: 422.70 g/mol
Número MDL : MFCD01321145
Número CAS: 376609-78-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C