Print…
Bis(2-ethylhexanoato)hydroxyaluminum ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Hydroxyaluminum Bis(2-ethylhexanoate), Aluminum 2-ethylhexanoate, basic
B1895-25G B1895-250G
TCIAB1895-25GEA 17 EUR
TCIAB1895-25G TCIAB1895-250G
Bis(2-ethylhexanoato)hydroxyaluminum ≥96.0% (por análise titulométrica)
Bis(2-ethylhexanoato)hydroxyaluminum
Fórmula: C₁₆H₃₁AlO₅
Número MDL : MFCD00041940
Número CAS: 30745-55-2
EINECS: 250-322-2
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %
Solubility in hot 1mol/L NaOH very faint turbidity