Print…
Ethyl-7-bromoheptanoate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 7-Bromoheptanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-bromoheptanoate
B1880-25G B1880-5G
TCIAB1880-25GEA 549 EUR
TCIAB1880-25G TCIAB1880-5G
Ethyl-7-bromoheptanoate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-7-bromoheptanoate
Fórmula: C₉H₁₇BrO₂
Ponto de ebulição: 145°C
Número MDL : MFCD00037103
Número CAS: 29823-18-5
EINECS: 249-883-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f514d190b7de9e8bf60dd727a4b62d28632bb600&vid=f514d190b7de9e8bf60dd727a4b62d28632bb600&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %