Print…
1,3-Bis(tosyloxy)-2,2-dimethylpropane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,3-Bis(p-toluenesulphonyloxy)-2,2-dimethylpropane, 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol Ditosylate, Neopentyl Glycol Ditosylate
B1870-25G B1870-5G
TCIAB1870-25GEA 120 EUR
TCIAB1870-25G TCIAB1870-5G
1,3-Bis(tosyloxy)-2,2-dimethylpropane ≥98.0% (por GC)
1,3-Bis(tosyloxy)-2,2-dimethylpropane
Fórmula: C₁₉H₂₄O₆S₂
Peso Molecular: 412.52 g/mol
Número MDL : MFCD00110766
Número CAS: 22308-12-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37b789eb284291f40d40c540b6b7cc8b2fcaf61d&vid=37b789eb284291f40d40c540b6b7cc8b2fcaf61d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C