Print…
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine ≥96.0% (por GC) reagente triflante
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-[N,N-Bis(Trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)triflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, Comins Triflating Reagent, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
B1865-25G B1865-5G
TCIAB1865-25GEA 378 EUR
TCIAB1865-25G TCIAB1865-5G
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine ≥96.0% (por GC) reagente triflante
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Fórmula: C₇H₃ClF₆N₂O₄S₂
Peso Molecular: 392.67 g/mol
Número MDL : MFCD00191833
Número CAS: 145100-51-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %