Print…
2,2'-Bithiophene-5-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B1838-1G B1838-25G B1838-5G
TCIAB1838-1GEA 45 EUR
TCIAB1838-1G TCIAB1838-25G TCIAB1838-5G
2,2'-Bithiophene-5-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
2,2'-Bithiophene-5-carboxaldehyde
Fórmula: C₉H₆OS₂
Ponto de ebulição: 210°C
Número MDL : MFCD00052294
Número CAS: 3779-27-9
Encomendar
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C