Print…
β-methasone ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 9ɑ-Fluoro-11β,17ɑ,21-trihydroxy-16β-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione
B1837-1G B1837-5G
TCIAB1837-1GEA 41 EUR
TCIAB1837-1G TCIAB1837-5G
β-methasone ≥98.0% (por HPLC)
Betamethasone
Fórmula: C₂₂H₂₉FO₅
Peso Molecular: 392.47 g/mol
Número MDL : MFCD00062969
Número CAS: 378-44-9
EINECS: 206-825-4
Merck Index: 14,01180
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +115 to +121 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in hot Dioxane within almost transparency