Methyl decanoate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
A15658.18
A15658.22
A15658.30
A15658.18EA
50.1
EUR
A15658.18
A15658.22
A15658.30
Methyl decanoate ≥99%
Methyl decanoate
Purity: 99%
CAS No.: 110-42-9
Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH3
Formula Weight: 186.30
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -18°
Boiling Point: 223-225°
Beilstein Reference: 1759170
MDL No.: MFCD00009580
Fórmula:
C₁₁H₂₂O₂ Peso Molecular: 186.29 g/mol Ponto de ebulição: 223…225 °C Ponto de Fusão: –18 °C Densidade: 0.877 Ponto de Inflamação: 94 °C (201 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009580 Número CAS: 110-42-9 EINECS: 203-766-6 |