Print…
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
Estabilização: Estabilizado com hidroquinona (HQ)
B1820-1G B1820-5G
TCIAB1820-1GEA 41 EUR
TCIAB1820-1G TCIAB1820-5G
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (por GC) estabilizada
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Fórmula: C₆H₉BrO₂
Peso Molecular: 193.04 g/mol
Ponto de ebulição: 86°C
Ponto de Inflamação: 81°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00031518
Número CAS: 17435-72-2
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %