Print…
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
B1806-25G B1806-5G
TCIAB1806-25GEA 49 EUR
TCIAB1806-25G TCIAB1806-5G
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
Fórmula: C₁₄H₁₀BrN
Número MDL : MFCD00671503
Número CAS: 114772-54-2
EINECS: 425-280-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency