Print…
2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane ≥85.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1796-25G B1796-500G
TCIAB1796-25GEA 17 EUR
TCIAB1796-25G TCIAB1796-500G
2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane ≥85.0% (por GC)
2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane
Fórmula: C₂₁H₂₄O₄
Ponto de ebulição: 210°C
Número MDL : MFCD00080480
Número CAS: 1675-54-3
EINECS: 216-823-5
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %