Print…
N,N-Bis(3-chlorobenzyl)amine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1793-25G B1793-5G
TCIAB1793-25GEA 597 EUR
TCIAB1793-25G TCIAB1793-5G
N,N-Bis(3-chlorobenzyl)amine ≥98.0% (por GC)
N,N-Bis(3-chlorobenzyl)amine
Fórmula: C₁₄H₁₃Cl₂N
Peso Molecular: 266.17 g/mol
Número MDL : MFCD00671501
Número CAS: 129041-31-2
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %