Print…
Bis(2-morpholinoethyl)ether ≥85.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-(Oxybis(ethane-2,1-diyl))dimorpholine, 4,4'-(3-Oxapentane-1,5-diyl)bismorpholine
B1784-25G B1784-500G
TCIAB1784-25GEA 20 EUR
TCIAB1784-25G TCIAB1784-500G
Bis(2-morpholinoethyl)ether ≥85.0% (por GC)
Bis(2-morpholinoethyl)ether
Fórmula: C₁₂H₂₄N₂O₃
Ponto de ebulição: 192°C
Ponto de Inflamação: 146°C
Número MDL : MFCD00072740
Número CAS: 6425-39-4
EINECS: 229-194-7
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %