Print…
meso-Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic dianhydride ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1770-25G B1770-5G
TCIAB1770-25GEA 207 EUR
TCIAB1770-25G TCIAB1770-5G
meso-Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic dianhydride ≥96.0% (por análise titulométrica)
meso-Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic dianhydride
Fórmula: C₈H₆O₆
Número MDL : MFCD00671500
Número CAS: 17309-39-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %