Print…
(1-Bromovinyl)trimethylsilane ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Bromo-1-trimethylsilylethylene, alpha-Trimethylsilylvinyl Bromide
B1769-1G B1769-5G
TCIAB1769-1GEA 31 EUR
TCIAB1769-1G TCIAB1769-5G
(1-Bromovinyl)trimethylsilane ≥96.0% (por GC)
(1-Bromovinyl)trimethylsilane
Fórmula: C₅H₁₁BrSi
Peso Molecular: 179.13 g/mol
Ponto de ebulição: 128°C
Ponto de Inflamação: 9°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014927
Número CAS: 13683-41-5
EINECS: 237-195-9
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %