Print…
1,2-Bis(trimethylsilyloxy)cyclobutene ≥94.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,2-Bis((trimethylsilyl)oxy)cyclobut-1-ene
B1768-1G B1768-5G
TCIAB1768-1GEA 41 EUR
TCIAB1768-1G TCIAB1768-5G
1,2-Bis(trimethylsilyloxy)cyclobutene ≥94.0% (por GC)
1,2-Bis(trimethylsilyloxy)cyclobutene
Fórmula: C₁₀H₂₂O₂Si₂
Peso Molecular: 230.45 g/mol
Ponto de Inflamação: 61°C
Número MDL : MFCD00010798
Número CAS: 17082-61-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %