Print…
Ethyl decanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W243213-100G-K W243213-1KG-K W243213-4KG-K
SIALW243213-100G-KEA 85.1 EUR
SIALW243213-100G-K SIALW243213-1KG-K SIALW243213-4KG-K
Ethyl decanoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl decanoate
Fórmula: C₁₂H₂₄O₂
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009581
Número CAS: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Merck Index: 13,03811