Print…
Ethyl decanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethyl caprate, Capric acid ethyl ester, Decanoic acid ethyl ester, Decylic acid ethyl ester
MQ300
W243205-1KG-K W243205-20KG-K W243205-4KG-K W243205-9KG-K
SIALW243205-1KG-KEA 127 EUR
SIALW243205-1KG-K SIALW243205-20KG-K SIALW243205-4KG-K SIALW243205-9KG-K
Ethyl decanoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl decanoate
Fórmula: C₁₂H₂₄O₂
Peso Molecular: 200.32 g/mol
Ponto de ebulição: 245
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 0.862 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009581
Número CAS: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Merck Index: 13,03811