Print…
1,3-Bis(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,3-Bis(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione
B1733-25G B1733-5G
TCIAB1733-25GEA 389 EUR
TCIAB1733-25G TCIAB1733-5G
1,3-Bis(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione ≥98.0% (por GC)
1,3-Bis(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
Fórmula: C₁₇H₁₆O₄
Peso Molecular: 284.31 g/mol
Número MDL : MFCD00025817
Número CAS: 18362-51-1
EINECS: 242-233-2
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C