Print…
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-(9-Fluorenylidene)diphenol, 4,4'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)diphenol
B1715-25G B1715-500G B1715-100G
TCIAB1715-25GEA 89 EUR
TCIAB1715-25G TCIAB1715-500G TCIAB1715-100G
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene ≥96.0% (por GC)
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene
Fórmula: C₂₅H₁₈O₂
Peso Molecular: 350.42 g/mol
Número MDL : MFCD00191392
Número CAS: 3236-71-3
EINECS: 406-950-6
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80e03f358fc8114e51be72b2f6db7bdd41071627&vid=80e03f358fc8114e51be72b2f6db7bdd41071627&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C