Sodium-3-bromopropanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B1707-25G
B1707-100G
TCIAB1707-25GEA
69
EUR
TCIAB1707-25G
TCIAB1707-100G
Sodium-3-bromopropanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Sodium-3-bromopropanesulphonate
Fórmula:
C₃H₇BrO₃S |
Número MDL :
MFCD00024999 Número CAS: 55788-44-8 |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |