Print…
5-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Bromocoumaran-7-carboxylic Acid
B1705-1G B1705-5G
TCIAB1705-1GEA 89 EUR
TCIAB1705-1G TCIAB1705-5G
5-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
5-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇BrO₃
Número MDL : MFCD00191391
Número CAS: 41177-72-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 230.0 to 235.0 deg-C