Print…
N-tert-Butyl-ɑ-phenylnitrone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: PBN, N-Benzylidene-tert-butylamine N-Oxide, N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
B1701-1G B1701-5G
TCIAB1701-1GEA 50 EUR
TCIAB1701-1G TCIAB1701-5G
N-tert-Butyl-ɑ-phenylnitrone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-tert-Butyl-alpha-phenylnitrone
Fórmula: C₁₁H₁₅NO
Número MDL : MFCD00008799
Número CAS: 3376-24-7
EINECS: 222-168-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C