Print…
N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-(tert-Butyl) hydroxylamine hydrochloride
B1700-1G B1700-5G
TCIAB1700-1GEA 35 EUR
TCIAB1700-1G TCIAB1700-5G
N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₁NO
Número MDL : MFCD00012598
Número CAS: 57497-39-9
EINECS: 260-771-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 188.0 deg-C