Print…
Ethyl decanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
148970-100ML 148970-500ML
SIAL148970-100MLEA 43.6 EUR
SIAL148970-100ML SIAL148970-500ML
Ethyl decanoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl decanoate
Fórmula: C₁₂H₂₄O₂
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009581
Número CAS: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Merck Index: 13,03811