Print…
(2-Bromoallyl)trimethylsilane ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1695-1G B1695-5G
TCIAB1695-1GEA 109 EUR
TCIAB1695-1G TCIAB1695-5G
(2-Bromoallyl)trimethylsilane ≥90.0% (por GC)
(2-Bromoallyl)trimethylsilane
Fórmula: C₆H₁₃BrSi
Peso Molecular: 193.16 g/mol
Ponto de Inflamação: 30°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00043054
Número CAS: 81790-10-5
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %