Print…
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane ≥95.0% (por GC) reagente protetor para aminas primárias
Fornecedor: TCI
Perigo
B1688-25G B1688-5G
TCIAB1688-25GEA 149 EUR
TCIAB1688-25G TCIAB1688-5G
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane ≥95.0% (por GC) reagente protetor para aminas primárias
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Fórmula: C₆H₁₆Cl₂Si₂
Peso Molecular: 215.26 g/mol
Ponto de Inflamação: 65°C
Número MDL : MFCD00000505
Número CAS: 13528-93-3
EINECS: 236-871-0
UN: 2987
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %