Ethyl decanoate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02180.0005
8.02180.0250
8.02180.0005EA
24.9
EUR
8.02180.0005
8.02180.0250
Ethyl decanoate para síntese, Sigma-Aldrich®
Ethyl decanoate
Fórmula:
C₁₂H₂₄O₂ Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –20 °C Densidade: 0,862 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00009581 Número CAS: 110-38-3 EINECS: 203-761-9 Merck Index: 13,03811 |
Solubility | 0.016 g/l (20 °C) |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 200.32 g/mol |
Boiling Point | 244 - 246 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.02 hPa (20 °C) |
Flash Point | 104 °C |
Refractive Index | 1.4248 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.7 %(V) |
Density | 0.86 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 310 °C |